4-Fluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanamine
PC3690-100G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3690-100G APOSPC3690-25G
4-Fluorbenzylamin 98%
4-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Dichte: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008120
CAS-Nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 II