α-Brom-3-fluortoluol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-m-fluortoluol, 3-Fluorbenzylbromid
PC3694-100G
PC3694-250G
PC3694-25G
APOSPC3694-100GEA
43.5
EUR
APOSPC3694-100G
APOSPC3694-250G
APOSPC3694-25G
α-Brom-3-fluortoluol 96%
α-Brom-3-fluortoluol
Formel:
C₇H₆BrF Molecular Weight: 189,03 g/mol Siedepunkt: 88 °C/20mmHg Dichte: 1,541 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 61 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000340 CAS-Nummer: 456-41-7 EINECS: 207-263-2 UN: 3265 ADR: 8,II |