α-Brom-4-fluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Brom-p-fluortoluol

PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 48 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Brom-4-fluortoluol 98%
α-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/15mmHg
Dichte: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR