2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3698-1G PC3698-5G
APOSPC3698-1GEA 161 EUR
APOSPC3698-1G APOSPC3698-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 886503-16-8