α-Chlor-3-fluortoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Chlor-m-fluortoluol

PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 74.1 EUR
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
α-Chlor-3-fluortoluol 97%
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 84 °C/29mmHg
Dichte: 1.213 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR