4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3716-5G
PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA
21.9
EUR
APOSPC3716-5G
APOSPC3716-25G
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Schmelzpunkt: 211…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863527 CAS-Nummer: 139911-27-6 |