α-Chlor-4-fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Chlor-p-fluortoluol
PC3720-100G
PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA
21.9
EUR
APOSPC3720-100G
APOSPC3720-500G
α-Chlor-4-fluortoluol 99%
α-Chlor-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Molecular Weight: 144,58 g/mol Siedepunkt: 185 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,207 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000913 CAS-Nummer: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN: 2920 ADR: 8+3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...