2-Fluorbenzylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 545 EUR
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
2-Fluorbenzylisothiocyanat 98%
2-Fluorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆FNS
Molecular Weight: 167.21 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/10mmHg
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00046817
CAS-Nummer: 64382-80-5