3-Fluorbenzylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
3-Fluorbenzylisothiocyanat 97%
3-Fluorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆FNS
Molecular Weight: 167.21 g/mol
Siedepunkt: 138 °C/16mmHg
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060406
CAS-Nummer: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III