4-Fluorbenzylmercaptan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Fluortoluol-α-thiol
PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 531 EUR
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
4-Fluorbenzylmercaptan 98%
4-Fluorbenzylmercaptan
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/15mmHg
Dichte: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040724
CAS-Nummer: 15894-04-9
UN: 3334
ADR: 9 III