Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 395 EUR
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Formel: C₉H₉F₃S
Molecular Weight: 206.23 g/mol
Siedepunkt: 45…46 °C/20mmHg
Dichte: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191786
CAS-Nummer: 77745-03-0
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR