Ethyl-5-(trifluormethyl)picolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
PC3723-250MG
APOSPC3723-250MGEA 69.8 EUR
APOSPC3723-250MG
Ethyl-5-(trifluormethyl)picolinat
Ethyl-5-(trifluormethyl)picolinat
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100197
CAS-Nummer: 128072-94-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III