N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3723E-5G
PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA
0
EUR
APOSPC3723E-5G
APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Formel:
C₈H₉FN₂O Schmelzpunkt: 172…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085086 CAS-Nummer: 76523-24-5 |