2-Fluorbiphenyl 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: PFB Nr. 1, 1-Fluor-2-phenylbenzol

PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorbiphenyl 98%
2-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 248 °C
Schmelzpunkt: 71…76 °C
Dichte: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000317
CAS-Nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR