4-Fluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PFB Nr. 3, 1-Fluor-4-phenylbenzol
PC3726-5G
PC3726-25G
APOSPC3726-5GEA
72.5
EUR
APOSPC3726-5G
APOSPC3726-25G
4-Fluorbiphenyl 97%
4-Fluorbiphenyl
Formel:
C₁₂H₉F Molecular Weight: 172.2 g/mol Siedepunkt: 310 °C Schmelzpunkt: 74…79 °C Dichte: 1.288 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011650 CAS-Nummer: 324-74-3 EINECS: 206-304-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...