3-Fluorbrenzcatechin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluorbenzol-1,2-diol
PC3728D-1G
PC3728D-25G
PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3728D-1G
APOSPC3728D-25G
APOSPC3728D-5G
3-Fluorbrenzcatechin 99%
3-Fluorbrenzcatechin
Formel:
C₆H₅FO₂ Molecular Weight: 128.1 g/mol Siedepunkt: 218 Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042582 CAS-Nummer: 363-52-0 UN: 3261 ADR: 8 II |