2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC3733-1G PC3733-250MG
APOSPC3733-1GEA 314 EUR
APOSPC3733-1G APOSPC3733-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Molecular Weight: 175.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234912
CAS-Nummer: 116308-35-1