Fluorcyclohexan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohexyl fluoride
PC3734-1G PC3734-250MG PC3734-5G
APOSPC3734-1GEA 0 EUR
APOSPC3734-1G APOSPC3734-250MG APOSPC3734-5G
Fluorcyclohexan 97%
Fluorcyclohexan
Formel: C₆H₁₁F
Molecular Weight: 102,15 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021285
CAS-Nummer: 372-46-3
EINECS: 206-754-9
UN: 1993
ADR: 3,II