5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
PC3740-1G PC3740-25G PC3740-5G
APOSPC3740-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3740-1G APOSPC3740-25G APOSPC3740-5G
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin) 99%
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
Molecular Weight: 246,19 g/mol
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006530
CAS-Nummer: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III