5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-6-hydroxyhydrouracil monohydrate
PC3745-5G
PC3745-1G
PC3745-25G
APOSPC3745-5GEA
116
EUR
APOSPC3745-5G
APOSPC3745-1G
APOSPC3745-25G
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate
Formel:
C₄H₇FN₂O₄ Molecular Weight: 166,11 g/mol Schmelzpunkt: >130 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150905 CAS-Nummer: 37103-91-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...