Tetrafluorpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
PC3755-1G PC3755-5G
APOSPC3755-1GEA 405 EUR
APOSPC3755-1G APOSPC3755-5G
Tetrafluorpyrimidin 97%
Tetrafluorpyrimidin
Formel: C₄F₄N₂
Siedepunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10687402
CAS-Nummer: 767-79-3
UN: 3265
ADR: 8,II