4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone

PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 296 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143203
CAS-Nummer: 1481-27-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR