5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC3756-100G PC3756-25G PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA 94.4 EUR
APOSPC3756-100G APOSPC3756-25G APOSPC3756-5G
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon 98%
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011668
CAS-Nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5