3-Fluorsalicylaldehyd 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde

PC3756A-25G PC3756A-5G PC3756A-100G
APOSPC3756A-25GEA 125 EUR
APOSPC3756A-25G APOSPC3756A-5G APOSPC3756A-100G
3-Fluorsalicylaldehyd 95%
3-Fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003319
CAS-Nummer: 394-50-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR