6-Fluorsalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
PC3756B-1G
PC3756B-25G
PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3756B-1G
APOSPC3756B-25G
APOSPC3756B-5G
6-Fluorsalicylsäure 97%
6-Fluorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol Schmelzpunkt: 159…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052179 CAS-Nummer: 67531-86-6 |