5-Fluorsalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
5-Fluorsalicylsäure 97%
5-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Schmelzpunkt: 177…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002456
CAS-Nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3