5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3756U-1G PC3756U-25G PC3756U-5G
APOSPC3756U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3756U-1G APOSPC3756U-25G APOSPC3756U-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formel: C₈H₅FN₂O
Molecular Weight: 164,14 g/mol
Schmelzpunkt: 238…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20542997
CAS-Nummer: 436-72-6