5-Fluor-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 266 EUR
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluor-1-indanon
5-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Molecular Weight: 150.15 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041031
CAS-Nummer: 700-84-5