5-Fluor-2-indolcarbonsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G
PC3758E-25G
PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA
36.4
EUR
APOSPC3758E-1G
APOSPC3758E-25G
APOSPC3758E-5G
5-Fluor-2-indolcarbonsäure 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 254…259 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |