Hafnium(IV)-trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
PC3761-1G
PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA
114
EUR
APOSPC3761-1G
APOSPC3761-5G
Hafnium(IV)-trifluormethansulfonat 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Formel:
CHF₃O₃S Molecular Weight: 774,74 g/mol Schmelzpunkt: >350 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321255 CAS-Nummer: 161337-67-3 |