1-Fluor-3-iodbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Fluoroiodobenzene

PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 88.6 EUR
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluor-3-iodbenzol 99%
1-Fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Molecular Weight: 222 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/19mmHg
Dichte: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR