tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3772-25G PC3772-5G
APOSPC3772-25GEA 663 EUR
APOSPC3772-25G APOSPC3772-5G
tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
tert-Butyl pentafluoropropionate
Formel: C₇H₉F₅O₂
Molecular Weight: 220.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464380
CAS-Nummer: 55258-28-1