[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 49.3 EUR
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formel: C₇H₇F₃N₂·HCl
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/0,4mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01862649
CAS-Nummer: 387350-39-2