3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3775-5G PC3775-1G PC3775-250MG
APOSPC3775-5GEA 621 EUR
APOSPC3775-5G APOSPC3775-1G APOSPC3775-250MG
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₄ClF
Siedepunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01696350
CAS-Nummer: 6186-91-0
UN: 1993
ADR: 3,III