N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
PC3787-25G
APOSPC3787-25GEA 82.8 EUR
APOSPC3787-25G
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formel: C₇H₁₁F₄NO
Molecular Weight: 201,17 g/mol
Siedepunkt: 58 °C/5mmHg
Dichte: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069160
CAS-Nummer: 392-63-2