Difluoressigsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3791-25G
PC3791-5G
PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA
58
EUR
APOSPC3791-25G
APOSPC3791-5G
APOSPC3791-100G
Difluoressigsäureanhydrid 97%
Difluoressigsäureanhydrid
Formel:
C₄H₂F₄O₃ Siedepunkt: 125…127 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093315 CAS-Nummer: 401-67-2 UN: 3265 ADR: 8,III |