2-Fluor-5-iodtoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluor-5-iodtoluol 99%
2-Fluor-5-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
Molecular Weight: 236,03 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C/9mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013710
CAS-Nummer: 452-68-6
EINECS: 207-206-1