3-Fluor-4-methoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 EUR
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid 97%
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671768
CAS-Nummer: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II