3-Chlor-5-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 458 EUR
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chlor-5-fluorbenzoesäure 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00973904
CAS-Nummer: 25026-64-6