4-Fluor-2-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluor-3-iod-4-methylbenzol, 4-Fluor-2-iod-1-methylbenzol
PC3810-100G
PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA
115
EUR
APOSPC3810-100G
APOSPC3810-25G
4-Fluor-2-iodtoluol 98%
4-Fluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol Siedepunkt: 204…208 °C Dichte: 1,81 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013709 CAS-Nummer: 13194-67-7 EINECS: 236-153-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...