1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3813-1G
PC3813-25G
PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA
0
EUR
APOSPC3813-1G
APOSPC3813-25G
APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel:
C₅H₃F₉O Siedepunkt: 72,7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00476468 CAS-Nummer: 993-95-3 |