Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
PC3814B-1LB PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA 1020 EUR
APOSPC3814B-1LB APOSPC3814B-5LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molecular Weight: 800 g/mol
Dichte: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9