Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3815E-1LB PC3815E-4LB
APOSPC3815E-1LBEA 691 EUR
APOSPC3815E-1LB APOSPC3815E-4LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molecular Weight: 800 g/mol
Dichte: 1,868 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9