(±)-4-Fluormandelsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-(4-Fluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-2-(4-Fluorphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-4-Fluorphenylglykolsäure
PC3817A-25G
PC3817A-1G
PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA
56.7
EUR
APOSPC3817A-25G
APOSPC3817A-1G
APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluormandelsäure 98%
(±)-4-Fluormandelsäure
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170.14 g/mol Schmelzpunkt: 133…140 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044402 CAS-Nummer: 395-33-5 EINECS: 206-899-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...