2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3817B-100G PC3817B-25G PC3817B-5G
APOSPC3817B-100GEA 114 EUR
APOSPC3817B-100G APOSPC3817B-25G APOSPC3817B-5G
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168.17
Siedepunkt: 80…85 °C/0.1mmHg
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042290
CAS-Nummer: 74457-86-6