3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
PC3817E-100G PC3817E-25G PC3817E-5G
APOSPC3817E-100GEA 119 EUR
APOSPC3817E-100G APOSPC3817E-25G APOSPC3817E-5G
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168.17
Siedepunkt: 147…148 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026219
CAS-Nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8