2-Fluor-p-anisaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-4-anisaldehyd, 2-Fluor-4-methoxybenzaldehyd
PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluor-p-anisaldehyd 95%
2-Fluor-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Schmelzpunkt: 43…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236679
CAS-Nummer: 331-64-6