6-Fluor-m-anisaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluor-5-methoxybenzaldehyd, 6-Fluor-3-anisaldehyd

PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 398 EUR
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluor-m-anisaldehyd 98%
6-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0.9mmHg
Dichte: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070795
CAS-Nummer: 105728-90-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR