2-Fluor-6-methoxybenzonitril 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 109 EUR
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluor-6-methoxybenzonitril 95%
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,14 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042291
CAS-Nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR