4-Fluor-4'-methoxybenzophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
PC3817FM-25G
PC3817FM-100G
PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA
27.7
EUR
APOSPC3817FM-25G
APOSPC3817FM-100G
APOSPC3817FM-500G
4-Fluor-4'-methoxybenzophenon 99%
4-Fluor-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ Molecular Weight: 230,23 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055469 CAS-Nummer: 345-89-1 |